Läs mer
Hamilton™ Metallnav skarpa nålar utan kärnor (luerlås)
Produktkod. 11502315
Nålmätare:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
27 G
31 G
För användning med (utrustning):
LT och TLL sprutor och anslutningar
PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 11502315
Brand: Hamilton™ 90031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålar är 304 rostfritt stål (st.). Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga.
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
    /li>
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
    Nålmätare 31 G
    Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,01 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.13 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.26 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningsnål
    Nålpunktstil Skarp, Fasad, Böjd
    För användning med (utrustning) PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar