Läs mer
Hamilton™ Metallnav skarpa nålar utan kärnor (luerlås)
Produktkod. 11587784
Change view
Nålmätare:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
27 G
31 G
För användning med (utrustning):
LT och TLL sprutor och anslutningar
PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare För användning med (utrustning) Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
11587784 25 g PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11567784 19 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11567774 18 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10237811 21 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10768541 22 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10798753 20 g PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10092312 23 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11577784 24 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11597774 27 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10010082 26 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 3
11587774 26 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11502315 31 G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
10571485 26s G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar -
10425461 22s G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 3
11527784 22s G PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar Autoklaveringsbar Paket med 6
11512285 24 G LT och TLL sprutor och anslutningar Får inte autoklaveras Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11587784 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 90025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    928.37 SEK / Paket med 6
    Save 131.63 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålar är 304 rostfritt stål (st.). Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga.
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
    /li>
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
    Nålmätare 25 g
    Diameter (engelska) Inre 0,006 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,012 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.16 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.31 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningsnål
    Nålpunktstil Skarp, Fasad, Böjd
    För användning med (utrustning) PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar