Läs mer
Hamilton™ Sidoportnålar i metallnav (luerlås)
Produktkod. 11560082
Change view
Nålmätare:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
11560082 25 g Paket med 6
10252765 18 G Paket med 6
11500092 20 g Paket med 6
11590082 21 G Paket med 6
10687445 26 G Paket med 6
10064664 22 G Paket med 6
11570082 24 G Paket med 6
11550082 22s G Paket med 6
10576665 26s G Paket med 6
11580082 23 G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11560082 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 772904
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålar är 304 rostfritt stål (st.). Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga.
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
    /li>
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
    Nålmätare 25 g
    Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,02 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.51 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningsnål
    Nålpunktstil Kon med sidoport
    För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar