Läs mer
Hamilton™ Sidoportnålar i metallnav (luerlås)
Produktkod. 11570082
Nålmätare:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11570082
Brand: Hamilton™ 772905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålar är 304 rostfritt stål (st.). Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga.
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
    /li>
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
    Nålmätare 24 G
    Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,022 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.31 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.57 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningsnål
    Nålpunktstil Kon med sidoport
    För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar