Läs mer
Hamilton™ Engångsspetsar för mikropipetter
Produktkod. 11512984
Change view
För användning med (utrustning):
Mikrosprutpipett modell 701
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11512984 Mikrosprutpipett modell 701 Paket med 100
1 options
Produktkod. 11512984 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 84255
Beräknad leverans: 18-01-2027
Mikrosprutpipetter har en speciell 3/4-tums elektroavsmalnande nål för enkel fastsättning av PTFE-spetsar
  • Engångsspetsar av PTFE som ska användas med mikrosprutpipetten (13-684-112A)
  • Provet väter endast PTFE-engångsspetsar, vilket eliminerar korskontaminering av provet
  • Fjäderbelastad kolv och justerbara stopp säkerställer utmärkt reproducerbarhet
  • Justerbart stopp tillåter överföring av prover från 0,2 till 3 μL
Specifikationer
Material PTFE
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 0,2 till 3μ L
För användning med (utrustning) Mikrosprutpipett modell 701