Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Spädnings-/Dispensersystemtillbehör - (BFP) sprutor
Produktkod. 12528126
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Modell:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Bubbelfri primer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12528126
Brand: Hamilton™ 5900035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Sprutan har en konisk kolvspets som sträcker sig genom den gängade avslutningen och in i ventilen. Denna unika design driver ut luften från sprutan och ventilen, vilket minskar antalet flödningscykler som krävs.
Specifikationer
Modell 1001 BFP
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Microlab™ 600 automater