Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Spädnings-/Dispensersystemtillbehör - (BFP) sprutor
Produktkod. 12638473
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modell:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Bubbelfri primer
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
12638473 100 μl 1710 BFP Varje
15142644 10 μl 1701 BFP Varje
15122644 50 μl 1705 BFP Varje
15132644 25μ L 1702 BFP Varje
15146862 25μ L 1702 BFP Varje
12396239 250μ L 1725 BFP Varje
13478496 500 μL 1750 BFP Varje
12528126 1 ml 1001 BFP Varje
13346319 2,5 ml 1002 BFP Varje
11684133 10 ml 1010 BFP Varje
15182644 50 ml Bubbelfri primer Varje
15192644 25 ml Bubbelfri primer Varje
12316249 5 ml 1005 BFP Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 12638473 Supplier Hamilton™ Supplier No. 5900020
Beräknad leverans: 30-10-2026
För användning med MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Sprutan har en konisk kolvspets som sträcker sig genom den gängade avslutningen och in i ventilen. Denna unika design driver ut luften från sprutan och ventilen, vilket minskar antalet flödningscykler som krävs.
Specifications
Modell 1710 BFP
Volym (metrisk) 100 μl
För användning med (utrustning) Microlab™ 600 automater