Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Spädnings-/Dispensersystemtillbehör - (BFP) sprutor
Beskrivning
Sprutan har en konisk kolvspets som sträcker sig genom den gängade avslutningen och in i ventilen. Denna unika design driver ut luften från sprutan och ventilen, vilket minskar antalet flödningscykler som krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | 1701 BFP |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| För användning med (utrustning) | Microlab™ 600 automater |