Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Spädnings-/Dispensersystemtillbehör - (BFP) sprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Modell:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Bubbelfri primer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sprutan har en konisk kolvspets som sträcker sig genom den gängade avslutningen och in i ventilen. Denna unika design driver ut luften från sprutan och ventilen, vilket minskar antalet flödningscykler som krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | 1701 BFP |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| För användning med (utrustning) | Microlab™ 600 automater |