Läs mer
Hamilton™ Microlab Tillbehör - Printer Kit
Beskrivning
- Uppfyller regulatoriska CFR21 Part 11 och FDA GMP/GLP-krav genom att bekvämt skriva ut alla loggfiler direkt från enhetens styrenhet
- Microlab 600 utspädnings-/dispenser-skrivarsats gränssnitt med det kostnadsfria mjukvarupaketet som är tillgängligt för avancerade enheter
- Kit är automatiskt kompatibelt med alla Microlab 300 pipetter
- Skriver ut på standard, icke-termiskt 8,5x11- och A4-papper
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Microlab 600 utspädningssystem, Microlab 300 pipettersystem |
| Inkluderar | Skrivare, strömkälla, adapter och kabel, gratis mjukvarupaket |