Läs mer
Hamilton™ Microliter 700 cementerade autosampler-sprutor, modell 75 N
Produktkod. 10303381
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10303381 5μ L Varje
1 options
Produktkod. 10303381 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 87900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.67 SEK
    769.09 SEK / Paket med 1
    Save 1121.58 SEK
    59% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,014 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.013 cm
Diameter (engelska) yttre nål 0,019 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.034 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.66 cm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.048 cm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Autosampler spruta
Max. Tryck 137,9 bar
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 75 N
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
För användning med (utrustning) Agilent 7670, 7671 och 7672 automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi autosampler
Anslutningstyp Cementerad