Läs mer
Hamilton™ Gastight™ Avtagbara Autosampler-sprutor för Agilent 7670, 7671 och 7672 ALS GC
Diameter (metrisk) Inre:
0,046 cm
0,048 cm
Produkttyp:
Gastät Autosampler spruta
Microliter Autosampler spruta
Max. Tryck:
137,9 bar
68,9 bar
Modell:
1701 N
701 RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sprutor i denna kategori är antingen 700-serien Microliter eller 1700-serien Gastäta sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design
- Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan
- Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer
- Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen
- Autoklaverbar vid demontering; upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
- Nålspetsstil 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering
- Tillgänglig mätare: 26s
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.013 cm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,018 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,048 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.66 cm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.047 cm |
| Visa mer |