Läs mer
Hamilton™ Gastight™ Avtagbara Autosampler-sprutor för Agilent 7670, 7671 och 7672 ALS GC
Produktkod. 11592265
Diameter (metrisk) Inre:
0,046 cm
0,048 cm
Produkttyp:
Gastät Autosampler spruta
Microliter Autosampler spruta
Max. Tryck:
137,9 bar
68,9 bar
Modell:
1701 N
701 RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11592265
Brand: Hamilton™ 80011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor är designade för att fungera med Agilent 7670, 7671 och 7672 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplers
Sprutor i denna kategori är antingen 700-serien Microliter eller 1700-serien Gastäta sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design
  • Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan
  • Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer
  • Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen
  • Autoklaverbar vid demontering; upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
  • Nålspetsstil 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering
  • Tillgänglig mätare: 26s
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.013 cm
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,046 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.66 cm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.047 cm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät Autosampler spruta
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701 N
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
För användning med (utrustning) Agilent 7670, 7671 och 7672 automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi autosampler
Anslutningstyp Avtagbar