Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ Sprutor modell 1701N För Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 ALS GC
Produktkod. 10422731
Nålmätare:
23 till 26s G
23s G
26s G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Modell:
1701 N
1701 RN
Kvantitet:
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10422731
Brand: Hamilton™ 80087
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att arbeta med Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplers
Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
Sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s, 26s, 23s-26s
  • Specifikationer
    Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 23s G
    Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,0133 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0.34 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,0238 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0.64 mm
    Längd (engelska) 1,7 tum
    Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
    Längd (metrisk) 43 mm
    Produkttyp Gastät spruta
    Max. Tryck 1000 psi
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 155 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Modell 1701 RN
    Nålpunktsnummer AS
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 10 μl
    Nålpunktstil Kon
    För användning med (utrustning) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi Autosampler
    Anslutningstyp Avtagbar