Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ Sprutor: Modell 7000.5 för Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 ALS GC-sprutor: modell 7000.5
Produktkod. 10043814
Change view
Diameter (metrisk) inre nål:
0,13 mm
0,25 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,483 mm
0,64 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) inre nål Diameter (metrisk) yttre nål unitSize
10043814 0,13 mm 0,483 mm Varje
10107220 0,25 mm 0,64 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10043814 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86274
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att arbeta med Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplers
Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning.
Avslutning av spruta
  • Räftigt nav (KH) - Avtagbar kolv/nålenhet, räfflade nav används uteslutande på sprutorna i 7000-serien
  • Nålpunktstil
    • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s, 26s
    Specifikationer
    Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 26s G
    Diameter (engelska) Inre 0,049 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0,13 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,019 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 1.24 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0,483 mm
    Längd (engelska) 1,7 tum
    Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
    Längd (metrisk) 43 mm
    Produkttyp Microliter Spruta
    Max. Tryck 6000 psi
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 155 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Modell 7000.5 KH
    Nålpunktsnummer AS
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 5μ L
    Nålpunktstil Kon
    För användning med (utrustning) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi Autosampler
    Anslutningstyp Avtagbar