Läs mer
Hamilton™ Microliter™ PerkinElmer AutoSystem och Clarus 500 GC Autosampler-sprutor
Beskrivning
- Microliter spruta med en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designad för vätskeprovtagning. Sprutan har en cementerad nål (N) avslutning. Finns i 5μ L volym.
- Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering
- Avslutning: cementerad nål (N)
- För sprutor med låg volym
- Nålar cementeras i en sprutcylinder av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket
- Dödvolymen är begränsad till nålens inre volym
- Får inte autoklaveras
- Nålmätare bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Beskrivning | 0,63 mätare |
| Diameter (engelska) Inre | 0,014 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,0183 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.46 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,025 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.343 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Visa mer |