Läs mer
Hamilton™ Tungsten rengöringstrådar
Produktkod. 10345382
För användning med (utrustning):
22, 23G och större rengöringssats för nål, spruta och nål
22s, 25s och 28 till 30G nål, spruta och nål rengöringssats
23s nål, spruta och nål rengöringssats
24 till 26G rengöringssats för nål, spruta och nål
26s och 31 till 33G nål, spruta och nål rengöringssats
27G rengöringssats för nål, spruta och nål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10345382
Brand: Hamilton™ 18302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För mekanisk rengöring för att avlägsna nålhinder.
Volframtrådar, används bäst med Hamilton Company Nålrengöringskoncentrat (14-819-85, 14-819-86).
Beställningsinfo
Tio trådar per förpackning.
Specifikationer
Material Volfram
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.78 cm
Produkttyp Rengöringstråd
För användning med (utrustning) 27G rengöringssats för nål, spruta och nål