Läs mer
Hamilton™ Tungsten rengöringstrådar
Beskrivning
- Kan träs genom nålen för att rensa blockeringar
- För en mängd olika nålmätare
- Levereras i förpackningar om 10 st
Beställningsinfo
Tio trådar per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Volfram |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.126 mm |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 17.78 cm |
| Produkttyp | Rengöringstråd |
| Förpackning | 10/Pk. |
| För användning med (utrustning) | 22s, 25s och 28 till 30G nål, spruta och nål rengöringssats |