Läs mer
Hamilton™ Neuros Ersättningsnålar till Microliter/Gastight™ Sprutor
Beskrivning
- Speciell trubbig nålspets lämpad för neurovetenskapliga tillämpningar
- 304 rostfritt stål
- 33 gauge
- Trubbig spets (Point Style 3)
- Den exponerade nålens längd kan justeras av användaren från 0 till 20 mm
- Säljes i 6-pack
Neuros ersättningsnålar fungerar med följande sprutor i Hamilton 700- och 1700-serien:
- Modell 75 RN spruta (14-824-651)
- Modell 1701 RN spruta (14-824-652)
- Modell 1702 RN spruta (14-824-653)
- Modell 1705 RN spruta (14-824-654)
- Modell 1710 RN spruta (14-824-655)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 33 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0.00015 in. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.0003 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.004 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.008 mm |
| För användning med (applikation) | Used for neuroscience applications and select Hamilton removable needle 700 and 1700 series 0.79μL neuros syringes |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Avtagbar fyrkantig/trubbig |