Läs mer
Hamilton™ Neuros Teknikadaptersatser för 700/1700-serien Neuros Sprutor
Produktkod. 15142654
Change view
Nålmätare:
33 G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
15142654 33 G Varje
1 options
Produktkod. 15142654 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 6546001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4161.61 SEK
    3812.01 SEK / Paket med 1
    Save 349.60 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Innehåller
Satsen innehåller adapter, två ärmar, 6-pack med 33 gauge nålar
En bransch först, den Neuros dispenserar exakt 50nL till μ100L vätska genom en ultrafin nål skyddad av en specialdesignad hylsa. De Neuros minimerar skador på injektionsstället genom att öka nålens styvhet och leverera en mikrovolym vätska till en exakt plats.
  • Nålens styvhet förbättrar insättningsvägens noggrannhet
  • Minimal vävnadsskada minskar variationen i injektionen
  • Minskad provförlust sparar pengar och material
  • Fina nål skapar mindre injektionsställen
  • Kompatibilitet med de flesta infusionspumpar och stereotaxiska hållare innebär en enkel integration i befintliga processer
Beställningsinfo
  • Denna adaptersats är endast för Hamilton 700- och 1700-seriens sprutor. Hamilton 7000-serien Neuros Sprutorna är utrustade med Neuros teknik och kräver ingen adaptersats.
  • Ersättningsnålar finns i sex förpackningar (Fisher P/N: 14-815-905, Leverantör P/N: 65461-01)
Specifikationer
Nålmätare 33 G
Inkluderar 1 borosilikatglasadapter, 2 hylsor, 6 paket 33G nålar
Produkttyp Adaptersats
För användning med (utrustning) Neuros 700/1700-serien Microliter eller gastäta sprutor