Läs mer
Hamilton™ PB600-1 repeterande dispenser
Produktkod. 10707971
Change view
För användning med (utrustning):
Microliter och gastäta sprutor (25 μl till 2,5 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10707971 Microliter och gastäta sprutor (25 μl till 2,5 ml) Varje
1 options
Produktkod. 10707971 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 83700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 SEK
    2710.71 SEK / Paket med 1
    Save 154.29 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Repeterande dispenser för Hamilton Company sprutor
  • Designad för att konsekvent dispensera ett prov upp till 50 gånger med en knapptryckning
  • Dispensrar fungerar med Hamilton Company Microliter och gastäta sprutor i en volym μpå 25 L till 2,5 ml
Specifikationer
Typ Repeterande dispenser
För användning med (utrustning) Microliter och gastäta sprutor (25 μl till 2,5 ml)