Läs mer
Hamilton™ PRP-1 omvänd fas HPLC-kolonner, 10um partikelstorlek: rostfritt stål
Produktkod. 10686401
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.1 mm
10 mm
Partikelstorlek:
7μ m
10 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10686401 150 mm 4.1 mm 10 μm Varje
10320851 250 mm 4.1 mm 10 μm Varje
10646783 250 mm 4.1 mm 7μ m Varje
11548104 250 mm 10 mm 10 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10686401 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabilt alternativ till C8 eller C18 Kolumner
Bred pH-stabilitet
  • Stabilitet från pH 1 till 13 möjliggör analys av prover vid högt pH (8-13) utan möjlighet till kolonnnedbrytning eller förlust av effektivitet. Ett utökat pH-område tillåter också att prover kromatograferas medan de joniseras.
  • Bra provåterställning
    • Eftersom PRP-1 helt och hållet är gjord av poly(styren-divinylbensen) finns det inga silanolgrupper som orsakar provförlust, vilket gör att återvinningen och kvantifieringen av labila och reaktiva prover förbättras.
  • Konsekvent reproducerbarhet
    • PRP-1 omvänd fas-kolonner är idealiska för tillämpningar som kräver en hög grad av konsistens mellan kolumn och parti till parti (dvs. kvalitetssäkring, kliniska prövningar). Till skillnad från C8- eller C18-kolonner har PRP-1 ingen stationär fasbeläggning.
  • Enkel provskala upp
    • Kolumner finns färdigförpackade och testade i en mängd olika storlekar, varierande från analytisk till semi-prep och preparativ skala. Konsekvent förpackningsmaterial tillåter linjär metod uppskalning.
  • Lång livslängd (utmärkt hållbarhet)
    • PRP-1-kolonner är packade med ett poly(styren-divinylbensen)-material. Detta stöd är tryckstabilt upp till 5 000 psi och tvärbundet för att förhindra krympning eller svallning (vanligt i andra polymerkolonner). Eftersom underlaget är helt polymert utan att kiseldioxid ska försämras, är livslängden på kolonnen längre för PRP-1 än kiseldioxid C4, C8 eller C18 kolonner.
    • Partikelstorlek: 10 μm
    • Kolumns inre diametrar: 4,1, 4,6, 7 och 10 mm
    • Analytiska och semipreparativa skyddskolonner
    Specifikationer
    Kolumnformat Analytisk kolonn
    Diameter (metrisk) 4.1 mm
    Flödeshastighet 1,0 ml/min
    Längd (metrisk) 150 mm
    Max. Tryck 5000 psi (345 bar)
    Mobilfaskompatibilitet pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel
    Partikelstorlek 10 μm
    pH 1 till 13
    Porstorlek 100Å
    Temperatur 5 °C till 85 °C
    USP typ L21
    Stationär fas PRP-1
    Förpackningsmaterial PSDVB (polystyrendivinylbensen)
    Kolumntyp Omvänd fas
    Fas Omvänd fas
    Material Rostfritt stål
    Typ Kolumn