Läs mer
Hamilton™ PRP-1 omvänd fas HPLC-kolonner, 5um partikelstorlek
Beskrivning
Bred pH-stabilitet
- Stabilitet från pH 1 till 13 möjliggör analys av prover vid högt pH (8-13) utan möjlighet till kolonnnedbrytning eller förlust av effektivitet. Ett utökat pH-område tillåter också att prover kromatograferas medan de joniseras.
- Eftersom PRP-1 helt och hållet är gjord av poly(styren-divinylbensen) finns det inga silanolgrupper som orsakar provförlust, vilket gör att återvinningen och kvantifieringen av labila och reaktiva prover förbättras.
- PRP-1 omvänd fas-kolonner är idealiska för tillämpningar som kräver en hög grad av konsistens mellan kolumn och parti till parti (dvs. kvalitetssäkring, kliniska prövningar). Till skillnad från C8- eller C18-kolonner har PRP-1 ingen stationär fasbeläggning.
- Kolumner finns färdigförpackade och testade i en mängd olika storlekar, varierande från analytisk till semi-prep och preparativ skala. Konsekvent förpackningsmaterial tillåter linjär metod uppskalning.
- PRP-1-kolonner är packade med ett poly(styren-divinylbensen)-material. Detta stöd är tryckstabilt upp till 5 000 psi och tvärbundet för att förhindra krympning eller svallning (vanligt i andra polymerkolonner). Eftersom underlaget är helt polymert utan att kiseldioxid ska försämras, är livslängden på kolonnen längre för PRP-1 än kiseldioxid C4, C8 eller C18 kolonner.
- Kolumns inre diametrar: 4,1 och 4,6 mm
- Två pelare material: 316 rostfritt stål och PEEK
- Analytiska skyddskolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| För användning med | Organiska föreningar, läkemedel, steroider, nukleinsyror, vitaminer, herbicider |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 1 till 13 |
| Porstorlek | 100Å |
| Visa mer |