Läs mer
Hamilton™ PRP™ -3 HPLC-kolonner med omvänd fas
Produktkod. 10045370
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
305 mm
Diameter (metrisk):
4.1 mm
7 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10045370 150 mm 4.1 mm Varje
11568144 250 mm 10 mm Varje
11518084 305 mm 7 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10045370 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79466
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PRP-3 polymer 300Å kolumner för gradientseparationer av peptider och proteiner
PRP-3 polymera omvändfaskolonner, packade med en poly(styren-divinyl)bensenbärare, håller längre än kiseldioxidbaserade kolonner. Stödet är tryckstabilt upp till 5 000 psi och tvärbundet för att förhindra krympning eller svullnad när den mobila fasen ändras. Stödet är helt polymert och det finns inga C18-grupper att hydrolysera, kolonnens livslängd är längre.
Överlägsen pH-stabilitet
  • Den inneboende stabiliteten hos PRP-3-kolonner tillåter deras användning för alla proteinreningsmetoder från pH 1 till 13. PRP-3-kolonner låter dig analysera proteinrenhet vid låga och höga pH-extremer.
  • Proteinåtervinning
    • De 300Å porer på PRP-3-stödet hjälper till att säkerställa god återhämtning (> 90 %) av ditt protein. Den mycket inerta poly(styren-divinylbensen) packningen förbättrar proteinåtervinningen eftersom det inte finns några silanolgrupper på underlaget som orsakar irreversibel proteinadsorption
  • Bred tillämplighet
    • Lätt att använda och idealisk för nästan alla proteinseparationer, inklusive pH-förhållanden från 1 till 13, med organiskt modifierare (0-100%) av praktiskt taget alla typer från rutin till ovanligt
  • Skala upp
    • Ett urval av kolumnstorlekar finns tillgängliga från analytisk till semi-prep och preparativ skala. Provuppskalning är lätt eftersom PRP-3-packningen är konsekvent från analytiska till preparativa kolonner.
    • Den korta analytiska (50 mm) kolonnen är väl lämpad för gradienteluering av proteiner med hög molekylvikt. Den längre (150 mm) kolonnen är väl lämpad för mindre proteiner.
    Produktspecifikationer:
    • Partikelstorlek: 10 μm och 12-20 μL
    • Åtta kolumner inre diametrar: 2,1 till 21,2 μL
    • Två pelare material: 316 rostfritt stål och PEEK
    • Analytiska och semiprep/preparativa skyddskolonner
    • Anpassade hårdvarumått tillgängliga
    Specifikationer
    Kolumnformat Analytisk kolonn
    Diameter (metrisk) 4.1 mm
    Längd (metrisk) 150 mm
    Max. Tryck 5000 psi (345 bar)
    Partikelstorlek 10 μm
    pH 1 till 13
    Porstorlek 300Å
    Temperatur 5 °C till 85 °C
    USP typ L21
    Stationär fas PRP-3
    Förpackningsmaterial PSDVB (polystyrendivinylbensen)
    Kolumntyp Omvänd fas
    Fas Omvänd fas