Läs mer
Hamilton™ PRP™ -3 HPLC-kolonner med omvänd fas
Beskrivning
PRP-3 polymera omvändfaskolonner, packade med en poly(styren-divinyl)bensenbärare, håller längre än kiseldioxidbaserade kolonner. Stödet är tryckstabilt upp till 5 000 psi och tvärbundet för att förhindra krympning eller svullnad när den mobila fasen ändras. Stödet är helt polymert och det finns inga C18-grupper att hydrolysera, kolonnens livslängd är längre.
Överlägsen pH-stabilitet
- Den inneboende stabiliteten hos PRP-3-kolonner tillåter deras användning för alla proteinreningsmetoder från pH 1 till 13. PRP-3-kolonner låter dig analysera proteinrenhet vid låga och höga pH-extremer.
- De 300Å porer på PRP-3-stödet hjälper till att säkerställa god återhämtning (> 90 %) av ditt protein. Den mycket inerta poly(styren-divinylbensen) packningen förbättrar proteinåtervinningen eftersom det inte finns några silanolgrupper på underlaget som orsakar irreversibel proteinadsorption
- Lätt att använda och idealisk för nästan alla proteinseparationer, inklusive pH-förhållanden från 1 till 13, med organiskt modifierare (0-100%) av praktiskt taget alla typer från rutin till ovanligt
- Ett urval av kolumnstorlekar finns tillgängliga från analytisk till semi-prep och preparativ skala. Provuppskalning är lätt eftersom PRP-3-packningen är konsekvent från analytiska till preparativa kolonner.
- Den korta analytiska (50 mm) kolonnen är väl lämpad för gradienteluering av proteiner med hög molekylvikt. Den längre (150 mm) kolonnen är väl lämpad för mindre proteiner.
Produktspecifikationer:
- Partikelstorlek: 10 μm och 12-20 μL
- Åtta kolumner inre diametrar: 2,1 till 21,2 μL
- Två pelare material: 316 rostfritt stål och PEEK
- Analytiska och semiprep/preparativa skyddskolonner
- Anpassade hårdvarumått tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Förberedande kolumn |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 1 till 13 |
| Porstorlek | 300Å |
| Temperatur | 5 °C till 85 °C |
| USP typ | L21 |
| Stationär fas | PRP-3 |
| Visa mer |