Läs mer
Hamilton™ PRP™ -C18 HPLC-kolonner med omvänd fas: rostfritt stål
Beskrivning
Styv stationär fas har utmärkt mekanisk och termisk stabilitet, upplever inte krympning eller svullnad och är helt inert mot de flesta förhållanden som vanligtvis förekommer vid omvändfaskromatografi.
Fördelar& Drag
- pH stabil från 1 till 14
- Temperaturstabilitet över 100 °C
- Unik bindning av C18 till en polymerbärare
- LC/MS-applikationer, syntetiserat DNA och små molekyler
- Utmärkt hållbarhet (stabil mot alla koncentrationer av vatten eller organiskt lösningsmedel)
- Anpassade hårdvarumått tillgängliga
- Analytiska och semi-prep/preparativa skyddskolonner tillgängliga
Hamilton PRP-C18 Column är en hållbar och effektiv kolonn för HPLC för allmänna ändamål och är särskilt väl lämpad för specialiserade applikationer inom den kliniska, läkemedels-, miljö-, livsmedels-, kriminalteknik- och biovetenskapsindustrin.
Fördelar med PRP-C18 polymera omvändfaskolonner
Reproducerbarhet
Hamilton PRP-C18 omvändfaskolonner är idealiska för applikationer som kräver en hög grad av konsistens mellan kolumn och batch (t.ex. kvalitetssäkring, kliniska prövningar). På grund av den unika polymerbindningen av C18 till PS-DVB-stödet behåller PRP-C18-kolonner sina prestandaegenskaper längre än många traditionella C8- eller C18-kiseldioxidkolonner. Medan många kolonntillverkare förlitar sig på andra källor för sitt råkiselstöd, tillverkar Hamilton sitt PRP-C18-stöd, vilket säkerställer ett konsekvent utbud av PRP-C18-kolonner.
Lång livslängd (utmärkt hållbarhet)
Hamilton PRP-C18 är en ny kolonn designad för att ge högeffektiva omvändfasseparationer under en förlängd kolonnlivslängd i nästan alla mobila faser eller pH. Den stela stationära fasen har utmärkt mekanisk och termisk stabilitet (> °100 C), är tryckstabil upp till 5 000 psi, är starkt tvärbunden för att förhindra krympning eller svallning (vanlig i andra polymerkolonner) och är fullständigt inert mot de flesta förhållanden som vanligtvis förekommer vid omvändfaskromatografi. PRP-C18 uppvisar pH-stabilitet även efter långvarig exponering för koncentrerad (1 molar) NaOH och H 2 SO 4 utan någon mätbar försämring av prestanda, vilket gör att återställning till ursprungliga prestanda lätt kan uppnås där det inte är möjligt med traditionella HPLC-kolonner. PRP-C18-kolonner håller 3 till 4 gånger längre än kiseldioxidbaserade kolonner under de flesta förhållanden på grund av den kemiska hållbarheten hos basstödet.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| För användning med | LC/MS-separation |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 1 till 13 |
| Porstorlek | 100Å |
| Temperatur | 5 °C till 85 °C |
| Visa mer |