Läs mer
Hamilton™ PRP ™Series Guard Cartridge Replacement Cartridges
Produktkod. 10696401
Change view
Sorbent:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diameter (metrisk) Inre:
2.0 mm
4 mm
För användning med (utrustning):
Analyskolumn för organisk syra
Hypersil™ HPLC-kolumn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Diameter (metrisk) Inre För användning med (utrustning) unitSize
10696401 PRP-1 2.0 mm Hypersil™ HPLC-kolumn Paket med 5
10686591 PRP-X100 4 mm Hypersil™ HPLC-kolumn Paket med 5
10665461 PRP-X200 2.0 mm Analyskolumn för organisk syra Paket med 5
11523294 C18 2.0 mm Analyskolumn för organisk syra Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10696401 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningspatroner för PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Rostfritt stål eller PEEK ersättningspatroner.
Specifikationer
pH 1 till 13
Partikelstorlek 10 μm
Längd (metrisk) 25 mm
Max. Tryck 5000 psi
Diameter (metrisk) Inre 2.0 mm
För användning med (utrustning) Hypersil™ HPLC-kolumn
Material 316 rostfritt stål
Sorbent PRP-1