Läs mer
Hamilton™ PRP ™Series Guard Cartridge Replacement Cartridges
Beskrivning
Rostfritt stål eller PEEK ersättningspatroner.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 till 13 |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.0 mm |
| För användning med (utrustning) | Analyskolumn för organisk syra |
| Stationär fas | C18 |
| Material | 316 rostfritt stål |
| Sorbent | C18 |