Läs mer
Hamilton™ PRP-X100 Anjonbytar HPLC-kolonner: Rostfritt stål
Produktkod. 10722382
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelstorlek:
10 μm
12 till 20μ m
5 μm
Flödeshastighet:
1 ml/min
2 ml/min
2,5 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Flödeshastighet unitSize
10722382 100 mm 4.1 mm 10 μm 4 ml/min Varje
11563514 150 mm 2.1 mm 10 μm 1 ml/min Varje
10676591 250 mm 4.1 mm 10 μm 2 ml/min Varje
10451221 150 mm 4.1 mm 10 μm 2,5 ml/min Varje
11577904 100 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Varje
10753797 250 mm 2.1 mm 5 μm 1 ml/min Varje
11597904 50 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Varje
12366509 150 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Varje
11523534 250 mm 2.1 mm 10 μm 8 ml/min Varje
11528164 250 mm 2.1 mm 12 till 20μ m 8 ml/min Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10722382 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79439
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polymer kolonnpackning för separation av oorganiska och organiska anjoner från 10 till 500 ppm
Enkel jonbestämning
  • PRP-X100 jonkromatografikolonner är det enkla sättet att separera oorganiska joner. Dessa kolonner kan användas med vilken befintlig HPLC eller jonkromatograf som helst för att enkelt bestämma anjoner i nästan vilken provmatris som helst inklusive luft, vatten och jord.
Bättre än våtkemiska metoder
  • Jonkromatografi minskar avsevärt provförbehandlingen och förbättrar noggrannheten och precisionen av resultaten vid användning av våtkemiska eller kolorimetriska metoder
Hög känslighet
  • Används för att separera joner i koncentrationer från 1 ppm till 1 000 ppm utan undertryckande eller komplicerade förkoncentrationstekniker
Långt kolumnliv
  • Mycket inert polymerbärare motstår kemiska angrepp från organiska lösningsmedel och vattenhaltiga buffertar (0-100 % vattenhaltiga eller organiska; pH 1 till 13), vilket effektivt förlänger kolonnens livslängd. Om kolonns prestanda skulle försämras (toppbreddning och förlust av symmetri), kommer regenereringsprotokollet vanligtvis att återställa kromatografi till sitt ursprungliga tillstånd.
Analysera både svåra och vanliga anjoner
  • Separera enkelt svåra anjoner som cyanid, borat och silikat vid högt pH (11,5). Den polymera packningen är stabil från pH 1 till 13, så en enda kolonn kan användas för analys av både vanliga och svåra anjoner.
Enkel upptäckt och vanliga eluenter
  • Konduktivitetsdetektion fungerar genom att mäta den ökade konduktansen hos de eluerande provjonerna i förhållande till bakgrundskonduktansen
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.1 mm
Flödeshastighet 4 ml/min
För användning med Analys av fluor, karbonat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat, sulfat och andra joner
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5000 psi (345 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 10 μm
pH 1 till 13
Porstorlek 100Å
Temperatur 5 °C till 60 °C
USP typ L47
Stationär fas PRP-X100
Förpackningsmaterial PSDVB/trimetylammonium
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Material Rostfritt stål
Produkttyp Kolumn