Läs mer
Hamilton™ PRP™ -X100 Guard Cartridge Kit
Produktkod. 10073204
Change view
Material:
PEEK
Rostfritt stål
Kolumnkapacitet:
57μ L
80μ L
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Kolumnkapacitet Längd (metrisk) unitSize
10073204 PEEK 57μ L 8 mm Varje
10220773 Rostfritt stål 80μ L 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10073204 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79383
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfritt stål och PEEK vaktpelare hjälper till att skydda din investering
  • Skyddskolonner tar bort partikelformiga föroreningar och starkt adsorberande föreningar från prover
  • Modul- och patronbyte är enkelt och verktygsfritt
  • Hållare finns i rostfritt stål och PEEK material, båda konstruktionerna optimerade för att minska dödvolymen och förhindra extra spaltbandsbreddning
  • Hållare för patronerna är återanvändbara på obestämd tid
Satsen innehåller 1 hållare och 2 patroner
Rekommenderas för användning med praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid.
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Längd (metrisk) 8 mm
Max. Tryck 5000 psi
Kolumnkapacitet 57μ L
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material PEEK
För användning med (applikation) Praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid