Läs mer
Hamilton™ PRP™ -X100 Guard Cartridge Kit
Beskrivning
- Skyddskolonner tar bort partikelformiga föroreningar och starkt adsorberande föreningar från prover
- Modul- och patronbyte är enkelt och verktygsfritt
- Hållare finns i rostfritt stål och PEEK material, båda konstruktionerna optimerade för att minska dödvolymen och förhindra extra spaltbandsbreddning
- Hållare för patronerna är återanvändbara på obestämd tid
Satsen innehåller 1 hållare och 2 patroner
Rekommenderas för användning med praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid.
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi |
| Kolumnkapacitet | 80μ L |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.3 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid |