Läs mer
Hamilton™ PRP™ -X200 katjonbyteskolonner
Produktkod. 10228910
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10228910
Brand: Hamilton™ 79441
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera oorganiska och organiska katjoner med hjälp av konduktivitet eller UV-detektion. Separera mono- eller divalenta katjoner beroende på mobilfasförhållanden från 20 ppb till 200 ppm.
Kan användas med vilken befintlig HPLC eller jonkromatograf som helst för att enkelt bestämma katjoner i luft, vatten och jord. PRP-X200 kolumner ger ett antal fördelar
Bättre än våtkemiska metoder
  • Jonkromatografi kommer att avsevärt minska provförbehandlingen och förbättra noggrannheten och precisionen i resultaten.
  • Hög känslighet
    • Separera joner i koncentrationer från 20ppb till 20ppm utan undertryckning eller komplicerade förkoncentrationstekniker
  • Långt kolumnliv
    • Mycket inert polymerbärare motstår kemiska angrepp från organiska lösningsmedel och vattenhaltiga buffertar (0-100 % vattenhaltiga eller organiska; pH 1 till 13), vilket effektivt förlänger kolonnens livslängd. Om kolonns prestanda skulle försämras (toppbreddning och förlust av symmetri), kommer ett regenereringsprotokoll vanligtvis att återställa din kromatografi till sitt ursprungliga tillstånd.
  • Analysera mono- eller divalenta katjoner
    • Separera snabbt och enkelt fem envärda katjoner på fem minuter eller fyra tvåvärda katjoner på fyra minuter
  • Unik selektivitet
    • Mycket inert poly(styren-divinylbensen) packning tillåter användning av organiskt modifieringsmedel. Genom att variera koncentrationen av metanol kan upplösningen mellan katjoner ändras.
    • En partikelstorlek: 10 °m
    • Fyra kolumner invändiga diametrar: 2,1 till 10,0 mm
    • Två pelare material: 316 rostfritt stål och PEEK
    • Analytiska och semiprep/preparativa skyddskolonner
    Specifikationer
    Kolumnformat Analytisk kolonn
    Diameter (metrisk) 4.1 mm
    Flödeshastighet 2 ml/min
    För användning med Analysera oorganiska och organiska katjoner med hjälp av konduktivitet eller UV-detektion
    Längd (metrisk) 150 mm
    Max. Tryck 5000 psi (345 bar)
    Mobilfaskompatibilitet pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel
    Partikelstorlek 10 μm
    pH 1 till 13
    Porstorlek 100Å
    Temperatur 5 °C till 60 °C
    USP typ L22
    Stationär fas PRP-X200
    Förpackningsmaterial PSDVB/sulfonsyra
    Kolumntyp Jonbyte
    Fas Jonbyte
    Material Rostfritt stål
    Typ Kolumn