Läs mer
Hamilton™ PTFE-slang anpassad till Femaile Luer Lock
Nålmätare:
15 G
18 G
19 G
20 g
22 G
24 G
28 G
30 g
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Tillverkad av PTFE
- En luer honanslutning på änden
- Slangen är 12 tum lång
Specifications
Specifications
| Typ | Slangmontering |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| För användning med (applikation) | Anslut till en spruta eller annan komponent |
| Nålmätare | 22 G |