Läs mer
Hamilton™ PTFE-slang anpassad till Femaile Luer Lock
Produktkod. 11543094
Change view
Nålmätare:
15 G
18 G
19 G
20 g
22 G
24 G
28 G
30 g
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
11543094 24 G Varje
11573084 15 G Varje
11503094 18 G Varje
10642503 19 G Varje
10770145 20 g Varje
11533094 22 G Varje
11563094 28 G Varje
10332932 30 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11543094 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 90624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 SEK
    559.13 SEK / Paket med 1
    Save 52.87 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Anslut till en spruta eller annan komponent
  • Tillverkad av PTFE
  • En luer honanslutning på änden
  • Slangen är 12 tum lång
Specifikationer
Typ Slangmontering
Längd (engelska) 30,08 cm
Material PTFE
Längd (metrisk) 30.48 cm
För användning med (applikation) Anslut till en spruta eller annan komponent
Nålmätare 24 G