Läs mer
Hamilton™ RN-adaptrar (borttagbara adaptrar)
Typ:
Luer-lock-hubadapter hona
Luer-lok navadapter hane
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Adaptrar ger en anslutning till gängade kopplingar, rörenheter, T-stycken och korsningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luer-lok navadapter hane |
| För användning med | Avtagbar nålspruta (250 μL och större) |