Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar (2,5 - 100 μL sprutor)
Produktkod. 10708494
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,004 tum.
0,005 tum.
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,0063 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,008 tum.
0,0094 tum.
0,01 tum.
0,012 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,018 tum.
0,019 tum.
0,028 tum.
Unit Size:
Paket med 6
Product Code. 10708494
Brand: Hamilton™ 778408
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre.
  • Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
  • Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (nav)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
För användning med (applikation) Minimerar risken för igensättning av nålen
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningssprutanål
Nålpunktstil Kon