Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar (2,5 - 100 μL sprutor)
Produktkod. 10788731
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,004 tum.
0,005 tum.
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,0063 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,008 tum.
0,0094 tum.
0,01 tum.
0,012 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,018 tum.
0,019 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
10788731 26s G Skarp, Fasad, Böjd 0,0051 tum. 0,019 tum. Paket med 6
10291733 26s G Kon 0,0051 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10708494 26 G Kon 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10284302 22 G Kon 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10622804 22 G Skarp, Fasad, Böjd 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10274702 22s G Kon 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10323811 22s G Skarp, Fasad, Böjd 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11557704 22s G Trubbig 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11520142 33 G Trubbig 0,004 tum. 0,008 tum. Paket med 6
10152642 22 G Trubbig 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10225142 26s G Trubbig 0,0051 tum. 0,018 tum. Paket med 6
11547704 26 G Trubbig 0,01 tum. 0,01 tum. Paket med 6
11503234 26 G Skarp, Fasad, Böjd 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10616264 30 g Trubbig 0,0063 tum. 0,012 tum. Paket med 6
11510142 32 G Trubbig 0,004 tum. 0,0094 tum. Paket med 6
10183352 31 G Trubbig 0,005 tum. 0,01 tum. Paket med 6
11500142 28 G Trubbig 0,007 tum. 0,014 tum. Paket med 6
10281293 27 G Trubbig 0,0051 tum. 0,016 tum. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10788731 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 775802
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre.
  • Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
  • Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (nav)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,0051 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,019 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.13 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
För användning med (applikation) Perfekt när det finns risk för att nålen täpps igen
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningssprutanål
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, Fasad, Böjd