Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar (2,5 - 100 μL sprutor)
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,004 tum.
0,005 tum.
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,0063 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,008 tum.
0,0094 tum.
0,01 tum.
0,012 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,018 tum.
0,019 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
- Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål (nav) |
| Nålmätare | 28 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,007 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,014 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.36 mm |
| För användning med (applikation) | Perfekt när det finns risk för att nålen täpps igen |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningssprutanål |
| Visa mer |