Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar (2,5 - 100 μL sprutor)
Beskrivning
- Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
- Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål (nav) |
| Nålmätare | 33 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,004 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,008 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.21 mm |
| För användning med (applikation) | Minimerar risken för igensättning av nålen |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningssprutanål |
| Visa mer |