Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar (2,5 - 100 μL sprutor)
Produktkod. 11547704
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,004 tum.
0,005 tum.
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,0063 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,008 tum.
0,0094 tum.
0,01 tum.
0,012 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,018 tum.
0,019 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11547704
Brand: Hamilton™ 776802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre.
  • Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
  • Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (nav)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
För användning med (applikation) Perfekt när det finns risk för att nålen täpps igen
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningssprutanål
Nålpunktstil Trubbig