Läs mer
Hamilton™ Sprutguide för Microliter™ och Gaslight™ Sprutor
Produktkod. 10130221
Change view
För användning med (utrustning):
Microliter, Gastight och 700 och 1700 Series sprutor
Mikroliter, Gastight, 7000-serien och 25 till 500 μL sprutor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10130221 Microliter, Gastight och 700 och 1700 Series sprutor Varje
10606473 Mikroliter, Gastight, 7000-serien och 25 till 500 μL sprutor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10130221 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 14806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    601.41 SEK / Paket med 1
    Save 85.59 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Designad för att fungera med 700/7000-serien MICROLITER-sprutor och 1700-serien GASTIGHT-sprutor
Sprutstyrningar är utformade för att förhindra att kolven böjs och det justerbara stoppet förhindrar skador på kolven.
Specifikationer
Produkttyp Sprutguide
För användning med (utrustning) Microliter, Gastight och 700 och 1700 Series sprutor