Läs mer
Hamilton™ Ändrad 7000 Microliter™ Sprutor
Produktkod. 10104082
Volym (metrisk):
0,5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10104082
Brand: Hamilton™ 86257
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,05μ L upp till 5μ L. 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym. Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen.
  • idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
  • 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
  • Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (kolv), Tungsten (fat)
Nålmätare 32 G
Diameter (engelska) Inre 0,0041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0041 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.104 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,009 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.104 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.235 mm
För användning med (applikation) Designad för användning med mekaniska mikropositionerare, mikroinjektionssystem och stereotaktiska instrument, life science-applikationer
Längd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) Nål 3,94 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 6000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7000,5KHOC
Nålpunktsnummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Räfflade nav