Läs mer
Hamilton™ Gängad kolv 1700- och 1000-serien Gastight™ Sprutor
Produktkod. 10405202
Volym (metrisk):
25μ L
100 μl
500 μL
1 ml
Inkluderar:
Gängad kolv
Ärm
Modell:
1001
1702
1710
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10405202
Brand: Hamilton™ 81041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För applikationer som kräver extremt exakta kolvrörelser eller minimal vätskemanipulation
Luerspets (LT) sprutavslutningar möjliggör enkel anslutning av Kel-F™ navnålar; Kel-F nav PTFE-slangar; och 1/4 tum. OD x 1/8 tum. ID Tygon™ eller gummislang. Dispensera från 0,33 till μ13,23 L per kolvvarv beroende på
Gängade kolvsprutavslutningar
  • Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
  • Nålpunktsstilar (köp Kel-F Navnålar separat)
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 31-10
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 31-10
    • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 31-10. Speciella punktstilar som 30° , 45° , eller någon annan vinkel är tillgängliga på begäran.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
    • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26& 22
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
    För användning med (applikation) Designad för applikationer som kräver extremt exakta kolvrörelser eller minimal vätskemanipulation, möjliggör enkel anslutning av Kel-F nav nålar, Kel-F nav PTFE-slang och 0,25 OD x 0,12 tum. ID Tygon™ eller gummislang
    Inkluderar Ärm
    Produkttyp Gastät spruta
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Modell 1710
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 100 μl
    Anslutningstyp Luer