Läs mer
Hamilton™ Gängad kolv 1700- och 1000-serien Gastight™ Sprutor
Volym (metrisk):
25μ L
100 μl
500 μL
1 ml
Inkluderar:
Gängad kolv
Ärm
Modell:
1001
1702
1710
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Luerspets (LT) sprutavslutningar möjliggör enkel anslutning av Kel-F™ navnålar; Kel-F nav PTFE-slangar; och 1/4 tum. OD x 1/8 tum. ID Tygon™ eller gummislang. Dispensera från 0,33 till μ13,23 L per kolvvarv beroende på
Gängade kolvsprutavslutningar
- Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 31-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 31-10
- Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 31-10. Speciella punktstilar som 30° , 45° , eller någon annan vinkel är tillgängliga på begäran.
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
- Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26& 22
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| För användning med (applikation) | Designad för applikationer som kräver extremt exakta kolvrörelser eller minimal vätskemanipulation, möjliggör enkel anslutning av Kel-F nav nålar, Kel-F nav PTFE-slang och 0,25 OD x 0,12 tum. ID Tygon™ eller gummislang |
| Inkluderar | Ärm |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Modell | 1710 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Visa mer |