Läs mer
Kinematica™ Hammersliptillsats för Polymix™ MFC 90 D Mill
Produktkod. 11920359 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PX-MFC 90 D
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11920359 PX-MFC 90 D Varje
1 options
Produktkod. 11920359 Leverantör Kinematica™ Leverantörsnummer 35031001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8473.50 SEK
    7648.92 SEK / Paket med 1
    Save 824.58 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en rotor med tre härdade slaghammare och en räfflad stator. Under malningsprocessen snurras provet runt malningskammaren och slås tills önskad partikelstorlek har uppnåtts. Det malda provet passerar genom sikten till uppsamlingsbehållaren.
Beställningsinfo
Inkluderar
Specifikationer
Produkttyp Hammersliptillbehör
För användning med (utrustning) PX-MFC 90 D
Inkluderar 3-armad rotor med skärknivar, stator med 3 skärstänger och verktyg