Läs mer
Hammond™ torkmedel, Cole-Parmer™
Produktkod. 11705599 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kemiskt namn eller material:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Product Code. 11705599
Brand: Cole Parmer 0719320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj indikerande eller icke-indikerande torkmedel —som indikerar att torkmedlet börjar blått och blir sedan rosa när regenerering eller förnyelse är nödvändig. Använd Hammond™ ; Drierite™ Torkmedel (vattenfritt kalciumsulfat) i exsickatorer, torkkolonner eller torkrör.
  • Indikerar att torkmedlets torkkapacitet är 10 till 14 % av dess vikt för vatten och gaser
  • Icke-indikerande torkmedels torkkapacitet är 6 % av dess vikt för vatten och gaser
Specifications
Kemiskt namn eller material Non-Indicating Drierite Desiccant
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 1 lb.
Lämplighet Used in Desiccators, Drying Columns, or Drying Tubes
compliance-icons
Product Identifier
  • drierite
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: crystaline silica