Läs mer
Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar, Cole-Parmer™
Produktkod. 11832692 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11832692 3 g Paket med 750
11893082 6 g Paket med 750
11803092 1 oz. Paket med 200
11833092 8 oz. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11832692 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0719304
Skydda material från korrosion med dessa torkmedelspåsar. Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar minskar luftfuktigheten till en daggpunkt °på 100 F på 10 timmar och är dammtäta. Material som förpackas med dessa påsar är skyddade från korrosion i många månader.
Nonwoven crepepåsar fyllda med Drierite (välfritt kalciumsulfat) torka luften i en förpackning eller behållare helt under transport eller lagring.
  • Stabil och sammanhållen av värmeförseglingar
  • Fungerar bra i förhöjda temperaturer
  • Avger inte absorberad fukt vid mindre än 350 °F
Specifikationer
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 3 g
Lämplighet These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate