Läs mer
Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar, Cole-Parmer™
Produktkod. 11893082 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11893082 6 g Paket med 750
11832692 3 g Paket med 750
11803092 1 oz. Paket med 200
11833092 8 oz. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11893082 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0719306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2426.27 SEK
    1690.25 SEK / Paket med 750
    Save 736.02 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Skydda material från korrosion med dessa torkmedelspåsar. Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar minskar luftfuktigheten till en daggpunkt °på 100 F på 10 timmar och är dammtäta. Material som förpackas med dessa påsar är skyddade från korrosion i många månader.
Nonwoven crepepåsar fyllda med Drierite (välfritt kalciumsulfat) torka luften i en förpackning eller behållare helt under transport eller lagring.
  • Stabil och sammanhållen av värmeförseglingar
  • Fungerar bra i förhöjda temperaturer
  • Avger inte absorberad fukt vid mindre än 350 °F
Specifikationer
Material Kalciumsulfat
Kvantitet 6 g
Lämplighet Dessa påsar är dammtäta och skyddar i många månader
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Drierite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride