Läs mer
Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar, Cole-Parmer™
Produktkod. p-8004050 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kvantitet:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 750
Produktkod. 11832692
Brand: Cole Parmer 0719304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skydda material från korrosion med dessa torkmedelspåsar. Hammond™ Drierite™ Torkmedelspåsar minskar luftfuktigheten till en daggpunkt °på 100 F på 10 timmar och är dammtäta. Material som förpackas med dessa påsar är skyddade från korrosion i många månader.
Nonwoven crepepåsar fyllda med Drierite (välfritt kalciumsulfat) torka luften i en förpackning eller behållare helt under transport eller lagring.
  • Stabil och sammanhållen av värmeförseglingar
  • Fungerar bra i förhöjda temperaturer
  • Avger inte absorberad fukt vid mindre än 350 °F
Specifikationer
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 3 g
Lämplighet These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium sulphate