Läs mer
Hammond™ Drierite 26800 torkkolonn, Cole-Parmer™
Produktkod. 11785609 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11785609 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 11785609 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0719300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    1517.43 SEK / Paket med 1
    Save 552.57 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut kolonnen in-line mellan en torktumlare eller exsickator och en tryckluftsledning eller gasflaska. Hammond™ Drierite 26800 torkkolonn klarar ett flöde på 200 liter per timme eller 0,1 cfm.
Polykarbonattorkkolonn torkar luft och gas till en daggpunkt av– 100 °F vid upp till 90psi. Kolumnen består av ett plastlock, 303 torkmedelsstöd i rostfritt stål och spiralfjädrar, filtfilter och O-ringspackning. Torkkolonn är fylld med 1,25 lb. 8 mesh, vilket indikerar torkmedel (vattenfritt kalciumsulfat). Beställ extra torkmedel separat. Inlopps- och utloppsportar accepterar 1/4 till 3/8 tum. ID-slang Absorberar upp till 50 g fukt
Specifikationer
Material Kalciumsulfat med koboltklorid
Kvantitet 1 st.
Fukt 50g
Vattenabsorption 50g